Documenti fondamentali
919322
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 600 nm, 1 mg/mL in water
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Formula condensata:
CdSe/ZnS
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in water
Fluorescenza
FWHM 23-28 nm
λem 600 nm
, quantum yield ≥50%
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Reactive group: Amine
Applicazioni
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Avvertenza
Do not freeze.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)