917230
NanoFabTx™ device accessory
interface H
Sinonimo/i:
Microfluidic kit, NanoFabTx™, Nanoformulation
Descrizione
Microfludic hardware kit component
Kit components : Inerface H x 1
Livello qualitativo
applicazioni
advanced drug delivery
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Genes, 9(2) (2018-02-22)
Microfluidic devices present unique advantages for the development of efficient drug carrier particles, cell-free protein synthesis systems, and rapid techniques for direct drug screening. Compared to bulk methods, by efficiently controlling the geometries of the fabricated chip and the flow