Documenti fondamentali
915661
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-13C3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H5NaO3
Peso molecolare:
115.04
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Concentrazione
45-55 % (w/w) in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13C@@H](O)[13C](O[Na])=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)