915114
Lithium tin phosphorus sulfide (LSPS)
battery grade
Sinonimo/i:
Nanomyte SSE-10
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
PM
Mw 634.85 g/mol
Composizione
Li10SnP2S12
Area superficiale
1.45 m2/g
Dimensione particelle
7-8 μm (average)
Conducibilità
0.1-10 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
Densità
2.254 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)