Documenti fondamentali
914053
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
AnhydroBeads, 99.999%, (perovskite grade)
Sinonimo/i:
Cotunnite
About This Item
Formula condensata:
PbCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Tensione di vapore
1 mmHg ( 547 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.999%
Stato
powder
Dimensione particelle
-10 mesh
P. ebollizione
950 °C (lit.)
Punto di fusione
501 °C (lit.)
Densità
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Lead chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade PbBr2 can readily be dissolved in DMF: DMSO (1:1) to yield 0.4 M solution.
Lead(II) Chloride is a crucial precursor material for the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. It plays a vital role in the absorption of light in the perovskite absorber layer.
Confezionamento
Packed in ampules
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)