912298
NanoFabTx™ microfluidic chip
for 10-30 μm particles
Sinonimo/i:
Microfluidic kit, Microparticle, NanoFabTx™, Nanoformulation
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Microfludic hardware kit component for synthesizing 10-30 μm microparticles
Kit components : Microfluidic chip x 1
Livello qualitativo
applicazioni
advanced drug delivery
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
912298-1EA | 4061841695387 |