91040
Glyceryl trioctanoate
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Tricapryloylglycerol, 1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glycerol tricaprylate, Glycerol trioctanoate, Glyceryl tricaprylate, Tricaprylin, Trioctanoin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
233 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
awg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?