905658
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and methyl functionalized, powder
Sinonimo/i:
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Stato
nanospheres
powder
Dimensione particelle
15 nm
λmax
554 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)