905046
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 550 nm, 100 μg/mL in H2O
Sinonimo/i:
Conjugated polymer nanoparticles, Fluorescent magnetic nanoparticles, Fluorescent nanoparticles, Magneto-conjugated polymer nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanoparticles
Concentrazione
100 μg/mL in H2O
Fluorescenza
λem 550 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- Fluorescence Microscopy (high content screening, live cell tracking and 3-D cell imaging)
- Immunohistochemistry and Immunocytochemistry
- Flow Cytometry
- Rapid Diagnostic Tests (RDTs)
- Tissue Imaging
- 2-Photon Imaging
- NIR Imaging
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)