901791
Tungsten disulfide suspension
Sinonimo/i:
2D-Tungsten disulfide, 2D-Tungsten disulfide dispersion with nonionic surfactant, 2D-Tungsten sulfide dispersion, Tungsten sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
50-300 nm
thickness < 3 layers
Stato
liquid
Concentrazione
1 mg/mL in H2O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)