901719
Benzyl (S)-2-(5-bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Sinonimo/i:
Aryl halide chemistry informer library compound X5
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
191 °C
Stringa SMILE
Brc1cc2c([nH]cc2C(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)OCc4ccccc4)cc1
InChI
1S/C21H19BrN2O3/c22-15-8-9-18-16(11-15)17(12-23-18)20(25)19-7-4-10-24(19)21(26)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-9,11-12,19,23H,4,7,10,13H2/t19-/m0/s1
CWHKVBJSRGJFFN-IBGZPJMESA-N
Applicazioni
Avvertenza
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)