901467
Molybdenum selenide
single crystalline monolayer flakes on sapphire
Sinonimo/i:
MoSe2 flakes, Moly selenide, Monolayer moly selenide
About This Item
Forma fisica
film
Densità
6.9 g/cm3
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)