Key Documents
900996
Sigma-Aldrich
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
Sinonimo/i:
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n/D 1.5227
Densità
1.0136 g/mL
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine may be used in the preparation of dihydropyrrolo[2′,1′:3,4]pyrazino[2,1-a]isoindolones by reacting with 2-formylbenzoic acids or 2-acetylbenzoic acid via N-acyliminium cation aromatic cyclizations. This product was previously listed as CBR00085.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
182.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Convenient syntheses of dihydropyrrolo [2',1':3,4] pyrazino-and dihydropyrrolo [2',1':3,4][1,4] diazepino-[2,1-a] isoindolones.
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43, 2831-2833 (2002)