900911
L-Isoleucine-13C,d7 (2,3,4,4-d4-3-methyl-d3, 5-13C)
≥95 atom % D, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5D7H6NO2
Peso molecolare:
139.21
Codice UNSPSC:
12352209
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥97 atom % 13C
≥95 atom % D
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
Purezza ottica
≥98% (at α-carbon)
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+8
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)