900624
Di-t-butyl oxaziridine
≥95%
Sinonimo/i:
Kurti oxaziridine
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Disponibilità
available only in USA
Indice di rifrazione
n/D 1.4453
Densità
0.90 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1(NO1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO/c1-7(2,3)9(10-11-9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
BEGIYSAPGHHUSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)