900544
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 474 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
CANdot® Series X up blue, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Tm/NaYF4, Upconversion nanocrystals
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Composizione
NaYF4:Yb
Tm/NaYF4
Concentrazione
10 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
17 nm
λmax
980 nm
Fluorescenza
λem 474 nm (main peak)
λem 474 nm±15 nm
Gruppo funzionale
oleic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
37.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)