900517
B-[4-(1,2,2-Triphenylethenyl)phenyl]boronic acid
Sinonimo/i:
1,2,2-Triphenylethenyl-(4′-phenylene) boronic acid, [4-(1,2,2-Triphenylvinyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
126-131 °C
Stringa SMILE
B(O)(O)c1ccc(cc1)C(=C(c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C26H21BO2/c28-27(29)24-18-16-23(17-19-24)26(22-14-8-3-9-15-22)25(20-10-4-1-5-11-20)21-12-6-2-7-13-21/h1-19,28-29H
XSIVQWOJIOHPIZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900517-250MG | 4061833250174 |