900400
SLAP 3-SpiroCyHex N-Bn Pip Reagent
≥95%
Sinonimo/i:
1-((Benzyl((trimethylsilyl)methyl)amino)methyl)cyclohexanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.516
Densità
0.956 g/mL
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H32N2Si/c1-21(2,3)16-20(14-17-10-6-4-7-11-17)15-18(19)12-8-5-9-13-18/h4,6-7,10-11H,5,8-9,12-16,19H2,1-3H3
HHDPYUUHZQUCNL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)