Documenti fondamentali
900397
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-O-MOM P
95%
Sinonimo/i:
4-(Methoxymethoxy)-4-(tributylstannyl)butan-1-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H41NO2Sn
Peso molecolare:
398.21
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
paste
Indice di rifrazione
n/D 1.4933
Densità
1.1407 g/mL
Gruppo funzionale
amine
ether
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
[SnAP reagents] provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the [Bode research group].
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)