Documenti fondamentali
900384
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
2′-Deoxy-5′-guanylic-13C10,15N5 acid disodium salt solution, dGMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H1215N5Na2O7P
Peso molecolare:
406.08
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥95% (CP)
Stato
liquid
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+15
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)