Documenti fondamentali
900316
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
Sinonimo/i:
PLGA
About This Item
Formula condensata:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 65:35
Viscosità
0.6 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.