900173
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy >60 NVN/particle, 70 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water
Sinonimo/i:
Nanodiamond
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
+56.7 mV ±20%
Livello qualitativo
Stato
dispersion
nanoparticles
Composizione
Nitrogen vacancy, >60 NVN/particle
Concentrazione
1 mg/mL in deionized water
Dimens. media delle particelle
70 nm (DLS)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Properties & characteristics of Fluorescent Nanodiamonds & biofunctionalization strategies explained. Conjugation protocols for streptavidin functionalization, biotinylation & coupling biotinylated/streptavidin provided. FNDs may be used for labeling of low-level expressed targets, Bioimaging & Bioconjugation.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900173-5ML | 4061833221099 |