Documenti fondamentali
900077
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Menaquinone-9-4′,5,6,7,8,8′-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C50H80O2
Peso molecolare:
791.19
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C([13C]2=[13C][13C]=[13C][13C]=[13C]21)=O
InChI
1S/C56H76O2/c1-42(2)22-14-23-43(3)24-15-25-44(4)26-16-27-45(5)28-17-29-46(6)30-18-31-47(7)32-19-33-48(8)34-20-35-49(9)36-21-37-50(10)40-41-52-51(11)55(57)53-38-12-13-39-54(53)56(52)58/h22,24,26,28,30,32,34,36,40H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,41H2,1-11H3/b43-24+,44-26+,45-28+,46-30+,47-32+,48-34+,49-36+,50-40+/i12+1,13+1,38+1,39+1,53+1,54+1
HEKVBSATHCAGSV-PESLFLFUSA-N
Descrizione generale
Vitamin K2, also known as menaquinone, is a polyisoprenoid-substituted napthoquinone. Menaquinone-9 (MK-9) is a subtype of vitamin K2. It is commonly found in fermented dairy products like cheese.
Vitamin K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 is a vitamin K2 isotope wherein C-4′, C-5, C-6, C-7, C-8, and C-8′ carbons are replaced by 13C6.
Applicazioni
Vitamin K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method
Manoury E, et al.
Journal of Dairy Science, 96(3), 1335-1346 (2013)