86600
Tetraethylammonium borohydride
technical, ≥95% (T)
Sinonimo/i:
NSC 164898, NSC 76086, TEAB, Tetraethylammonium tetrahydroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥95% (T)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
>230 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[BH4-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BH4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
JFXPWTFDWBWOAZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Reducing agent for the preparation of hydroxybaccatin III carbonate derivatives
- Reductant for the preparation of edge-bridged all-ferrous double cubane
- Reducing agent for the reduction of heterometal cubane iron/molybdenum cluster trigonally symmetrized with hydrotris(pyrazolyl)borate capping ligand
- Reactant for reactions with ruthenium phenanthroline carbonyl complexes yielding formyl complexes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?