86370
Biossido di tellurio
≥97.0%
Sinonimo/i:
Ossido di tellurio, Telluria
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
733 °C (lit.)
Densità
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?