856525
2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone
96%
Sinonimo/i:
Su-4885
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
856525-5G | |
856525-1G | 4061825972879 |
856525-250MG | 4061832541365 |