Documenti fondamentali
856193
Sigma-Aldrich
(−)-Erythromycin hydrate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H67NO13 · xH2O
Peso molecolare:
733.93 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
ether
ketone
Stringa SMILE
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Gentamicina meets USP testing specifications, powder
Sigma-Aldrich
G1914
Gentamicina
Clindamicina lincosamide antibiotic
Sigma-Aldrich
C5269
Clindamicina
Tetracycline 98.0-102.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
87128
Tetracycline
Rafael Peña-Miller et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 9(75), 2488-2502 (2012-05-26)
Medical and pharmacological communities have long searched for antimicrobial drugs that increase their effect when used in combination, an interaction known as synergism. These drug combinations, however, impose selective pressures in favour of multi-drug resistance and as a result, the