Documenti fondamentali
808059
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in hexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Peso molecolare:
63.55
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
nanowires
Concentrazione
~5 mg/mL in hexane
diam. × lung.
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)