Documenti fondamentali
807923
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Descrizione
Flash point 57.2 °F
Livello qualitativo
Stato
suspension
Concentrazione
5 mg/mL (in ETH)
diam. × lung.
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
Colore
gray
Densità
0.7911 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)