805939
bis-MPA-OH dendrimer
trimethylol propane core, generation 2
Sinonimo/i:
G2-TMP-OH
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC(COC(C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C)=O)(CC)COC(C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C)=O)C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C
InChI
1S/C51H86O30/c1-11-51(30-79-39(70)48(8,24-73-33(64)42(2,12-52)13-53)25-74-34(65)43(3,14-54)15-55,31-80-40(71)49(9,26-75-35(66)44(4,16-56)17-57)27-76-36(67)45(5,18-58)19-59)32-81-41(72)50(10,28-77-37(68)46(6,20-60)21-61)29-78-38(69)47(7,22-62)23-63/h52-63H,11-32H2,1-10H3
JPMXKQHBVULZDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- End Group Functionality: Hydroxyl surface group
- Generation: 2
- No. Surface Groups: 12
- Calculated Mol. Wt.: 1179.2 g/mol
- bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)