Documenti fondamentali
799157
Sigma-Aldrich
2-Bromoquinoline-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D6BrN
Peso molecolare:
214.09
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C(Br)=NC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
QKJAZPHKNWSXDF-MZWXYZOWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)