Key Documents
798568
Sigma-Aldrich
Formato di ammonio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Acido formico
About This Item
Formula condensata:
HCO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.06
Beilstein:
3625095
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
reagent grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ammonium formate is the ammonium salt of formic acid. For secondary amines and anilines, ammonium formate is a relatively effective N-formylating agent.
Applicazioni
Ammonium formate is used to develop the proton-conducting CMC-AFT (carboxymethyl cellulose - ammonium formate) biopolymer electrolytes system.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5