Key Documents
798258
Sigma-Aldrich
D-Ribose-13C5
99 atom % 13C, 99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H10O5
Peso molecolare:
155.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
SRBFZHDQGSBBOR-UWNVARNQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)