797308
4,4′-Bis(1,2,2-triphenylvinyl)-1,1′-biphenyl
Sinonimo/i:
4,4′-Bis(1,2,2-triphenylethenyl)biphenyl, 4,4′-Bis(triphenylethenyl)-1,1′-biphenyl, BTPE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder
Stringa SMILE
C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C(C=C5)=CC=C5C(C6=CC=CC=C6)=C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4
InChI
1S/C52H38/c1-7-19-41(20-8-1)49(42-21-9-2-10-22-42)51(45-27-15-5-16-28-45)47-35-31-39(32-36-47)40-33-37-48(38-34-40)52(46-29-17-6-18-30-46)50(43-23-11-3-12-24-43)44-25-13-4-14-26-44/h1-38H
AYYZYPOAOFTMPC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.