Documenti fondamentali
795895
Sigma-Aldrich
2-(2-Boc-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetic acid
Sinonimo/i:
2-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CC(O)=O)CO2)C1)=O
InChI
1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-7-13(8-14)5-9(6-18-13)4-10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
LTMIADFDXMGGRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.