Key Documents
777862
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1,2,3,4-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C12C39H98O6
Peso molecolare:
819.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i37+1,38+1,39+1,40+1,41+1,42+1,43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
PVNIQBQSYATKKL-FELDZGLXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)