Documenti fondamentali
777501
Sigma-Aldrich
O-Demethylangolesin
97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O4
Peso molecolare:
258.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Stringa SMILE
OC1=CC=C(C(C)C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
JDJPNKPFDDUBFV-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)