Documenti fondamentali
776483
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
95%
Sinonimo/i:
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.568
Densità
1.107 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h3,5,7,10H,2,4,6H2,1H3
YCPXJTSSSPGZOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Versatile ligand for CuI mediated room temperature C-N coupling reactions
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Deping Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 14(14), 1891-1893 (2009-03-26)
2-Pyridinyl beta-ketones were identified as new efficient ligands for CuI-catalysed N-arylation of aliphatic amines at room temperature with great selectivity and substrate scope tolerance.