Documenti fondamentali
772194
Sigma-Aldrich
Phenyl α-D-thiomannopyranoside
97%
Sinonimo/i:
Phenyl 1-thio-α-D-mannopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
Punto di fusione
126-131 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
OVLYAISOYPJBLU-LDMBFOFVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)