769959
Resomer® LR 708, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
Sinonimo/i:
Resomer® LR 708, P(L/DL)LA
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
lactide:lactide 70:30
Viscosità
5.7-6.5 dL/g
Punto di fusione
102-111 °C
Temp. transizione
Tg 56-62 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.