769932
Resomer® L 209 S, Poly(L-lactide)
ester terminated
Sinonimo/i:
Resomer® L 209 S, PLLA
Stato
granular
Viscosità
2.6-3.2 dL/g
Temp. transizione
Tg 60-65 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H](C(=O)O[C@H](C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.