767476
Copper
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.95% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
turnings
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
2.00 in. × 0.25 in.
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.