Documenti fondamentali
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
Sinonimo/i:
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16FO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.483
Densità
1.143 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)