Key Documents
766828
Sigma-Aldrich
Choline-1,2-13C2 chloride
99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N(Cl)13CH213CH2OH
Peso molecolare:
141.61
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13CH2][13CH+][N+](C)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h4,7H,5H2,1-3H3;1H/q+2;/p-1/i4+1,5+1;
TVXMFJVHCFUXJG-BIZAMFJHSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)