Documenti fondamentali
763233
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Sinonimo/i:
BrettPhos AuNTf2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H53AuF6NO6PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1013.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
192-209 °C (decomposition)
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;/q;-1;+1
SMTGSBLIUQSWAP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bulky gold pi-acid catalyst used in oxidative cyclization reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Youliang Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(30), 7795-7799 (2013-06-22)
Golden aryne? Gold aryne complexes are inferred as transition states in dual gold-catalyzed cyclizations of cis-enediynes (see scheme; DCE = 1,2-dichloroethane). They are better described as ortho-aurophenyl cations, which react with weak nucleophiles and undergo facile intramolecular insertions into C(sp(3))-H
Global Trade Item Number
SKUGTIN
763233-1G4061826654446
763233-250MG4061833241974