76260
Paraldehyde
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
P. eboll.
123-124 °C
Densità
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup