762458
(R)-(DTBM-SEGPHOS®)CuH solution
0.001 M in toluene
Sinonimo/i:
Hydro[(4R)-[4,4′-bi-1,3-benzodioxole]-5,5′-diylbis [bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methoxyphenyl]phosphine-P]]copper(I) solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Concentrazione
0.001 M in toluene
Densità
0.879 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cu].COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(c(OC)c(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2.Cu/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;
VXPZLAJMRQYNLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)