762156
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26N2O6Pd2S2
Peso molecolare:
739.46
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
176-186 °C (decomposition)
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?