Documenti fondamentali
761915
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-150 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)