Documenti fondamentali
761664
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
4-Trifluoromethyl-5-carbethoxyimidazole, 5-Trifluoromethyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
180-186 °C
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-5(7(8,9)10)12-3-11-4/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
GKUCPVKNHSQTEO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)